missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA A Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30229760 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30229760 20 μL 20 microlitros
30228118 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30229760

Marca: Novus Biologicals NBP33796620ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HLA A Polyclonal antibody specifically detects HLA A in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA A
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:20
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 35-285 of human HLA A (NP_002107.3).,, Sequence:, GYVDDTQFVRFDSDAASQRMEPRAPWIEQEGPEYWDQETRNVKAQSQTDRVDLGTLRGYYNQSEAGSHTIQIMYGCDVGSDGRFLRGYRQDAYDGKDYIAL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3105
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.