missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HJURP Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30036931 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30036931 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30036931

Marca: Novus Biologicals NBP147288PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HJURP Polyclonal antibody specifically detects HJURP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HJURP
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen FAKTS14-3-3-associated AKT substrate, fetal liver expressing gene 1, Fetal liver-expressing gene 1 protein, FLEG1, hFLEG1, Holliday junction recognition protein, Up-regulated in lung cancer 9, URLC9DKFZp762E1312
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 700 and 748 of human Holliday Junction Recognition Protein using the numbering given in entry NP_060880.3 (GeneID 55355).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55355
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.