missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIV-1 gp120 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18612989 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18612989 50 μg 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18612989

Marca: Novus Biologicals NBP30642450ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HIV-1 gp120 Polyclonal antibody specifically detects HIV-1 gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIV-1 gp120
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen Envelope surface glycoprotein gp120, gp120, gp120 glycoprotein, Human immunodeficiency virus 1, SU, Surface protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant HIV-1(group P, strain RBF168) gp120 (ACY40659.1; Tyr38-Arg527).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 155971
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.