missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIV-1 gp120 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18671666 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18671666 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18671666 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241090H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

HIV-1 gp120 Polyclonal antibody specifically detects HIV-1 gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIV-1 gp120
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS
Alias de gen Envelope surface glycoprotein gp120, gp120, gp120 glycoprotein, Human immunodeficiency virus 1, SU, Surface protein
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Antibody was raised against 15 amino acids from near the center of gp120. The immunogen is located within amino acids 470 - 520 of gp120. Amino Acid Squence: APTKAKRRVVQREKR
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 155971
Especies diana Virus, Mouse (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.