Learn More
HIV-1 gp120 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18679245 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18679245 0.025 mg 0.03 miligramo
18178698 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18679245 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2410900.025mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Goat Polyclonal Antibody
HIV-1 gp120 Polyclonal specifically detects HIV-1 gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HIV-1 gp120
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Envelope surface glycoprotein gp120, gp120, gp120 glycoprotein, Human immunodeficiency virus 1, SU, Surface protein
Símbolos de los genes env
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Antibody was raised against 15 amino acids from near the center of gp120. The immunogen is located within amino acids 470 - 520 of gp120. Amino Acid Squence: APTKAKRRVVQREKR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 155971
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG