Descripción
HIV-1 gp120 Polyclonal specifically detects HIV-1 gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HIV-1 gp120 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000 |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q6BBS3 |
| Alias de gen | Envelope surface glycoprotein gp120, gp120, gp120 glycoprotein, Human immunodeficiency virus 1, SU, Surface protein |
| Símbolos de los genes | env |
| Mostrar más |
For Research Use Only