missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIV-1 gp120 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18256353 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18256353 0.1 mL 0.10 ml
18066254 0.5 mL 0.50 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18256353

Marca: Novus Biologicals NB100664370.1ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

HIV-1 gp120 Polyclonal specifically detects HIV-1 gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIV-1 gp120
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Formulación PBS (pH 7.2) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q70626
Alias de gen Envelope surface glycoprotein gp120, gp120, gp120 glycoprotein, Human immunodeficiency virus 1, SU, Surface protein
Símbolos de los genes env
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Purified gp120 from strain IIIB
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 155971
Especificidad de la prueba NB100-66437 is specific for gp120, an exterior envelope glycoprotein on the surface of the virus particle that acts as a receptor for CD4 and chemokine receptors on macrophages and T-lymphocytes. It does not react with human T cells, B cells, normal bovine serum or normal human serum. In western blotting a predominant gp120 band is observed.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.