missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HIV-1 gp120 Polyclonal specifically detects HIV-1 gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HIV-1 gp120 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/ml, ELISA |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | Envelope surface glycoprotein gp120, gp120, gp120 glycoprotein, Human immunodeficiency virus 1, SU, Surface protein |
| Símbolos de los genes | env |
| Especie del huésped | Goat |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?