missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIV-1 gp120 Antibody (4F4E4), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18580201 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18580201 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18580201 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306629MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HIV-1 gp120 Monoclonal antibody specifically detects HIV-1 gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIV-1 gp120
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4F4E4
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Envelope surface glycoprotein gp120, gp120, gp120 glycoprotein, Human immunodeficiency virus 1, SU, Surface protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant HIV-1 gp120 (Ala29-Glu502; Accession#: AFM77980.1).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 155971
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.