missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIV-1 Gag p24 Antibody (7F4) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18608258 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18608258 0.025 mg 0.03 miligramo
18759643 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18608258

Marca: Novus Biologicals NBP2413390.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HIV-1 Gag p24 Monoclonal antibody specifically detects HIV-1 Gag p24 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIV-1 Gag p24
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 7F4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.2-0.5 μg/mL, ELISA 0.2- 0.5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Capsid protein p24, Human immunodeficiency virus 1, Human immunodeficiency virus type 1 p24
Símbolos de los genes gag
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 Gag p24 protein. Amino Acid Squence: pivqniqgqmvhqaisprtlnawvkvveekafspevipmfsalsegatpqdlntmlntvgghqaamqmlketineeaaewdrvhpvhagpiapgqmreprgsdiagttstlqeqigwmtnnppipvgeiykrwiilglnkivrmysptsildirqgpkepfrdyvdrfyktlraeqasqevknwmtetllvqnanpdcktilkalgpaatleemmtacqgvggpghkarvla
Peso molecular del antígeno 24, 41, 55 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 155030
Especificidad de la prueba By Western blot, anti-HIV-1 Gag p24 antibody detects a ∼24 kDa, a ∼41 kDa, and a ∼55 kDa protein, corresponding to HIV-1 Gag p24 and to its precursors p41 and p55, respectively, in HIV-1 samples.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.