missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HIV-1 Gag p24 Monoclonal antibody specifically detects HIV-1 Gag p24 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HIV-1 Gag p24 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 28 |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:10-1:50, ELISA 1:20-1:200, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:50, Immunohistochemistry-Paraffin (Negative) |
| Alias de gen | Capsid protein p24, Human immunodeficiency virus 1, Human immunodeficiency virus type 1 p24 |
| Símbolos de los genes | gag |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?