Learn More
Cytiva Columnas preenvasadas para crudos HiTrap™ TALON™
Código de producto. p-4415925 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 × 1 ml
5 × 5 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Código de producto. 12034118
Marca: Cytiva 28953767
Edge
Para la purificación de proteínas recombinantes marcadas con histidina inmovilizada mediante cromatografía de afinidad de metal (IMAC). Las columnas preempaquetadas para crudos Cytiva Lifescience™ HiTrap™ TALON™ ofrecen un medio basado en cobalto, lo que permite la purificación de proteínas en condiciones de desnaturalización o nativas.
El medio IMAC basado en cobalto ofrece una selectividad diferente en comparación con los medios cargados con níquel. Permite la purificación de proteínas en condiciones nativas o desnaturalizantes y puede usarse con sistemas de expresión procariótica y eucariótica.
  • Preempaquetado con medios de cromatografía basados en cobalto
  • Capacidad de unión de aproximadamente 7 mg de MBP
  • Presión máxima: 3bar
  • Material de la columna: polipropileno
  • Compatible con tampones de uso común y fácilmente regenerado con 0,5 M NaOH
  • Columnas 1 y 5 ml
Medios
  • Ligando: Cobalto-IMAC Superflow Talon™
  • Matriz: agarosa entrecruzada 6 %
  • amaño medio de partícula: De 60 a 160 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
columnas de 1 ml
  • Columna DI: 7 mm
  • Velocidad del flujo: de 1 a 4 ml/min
columnas de 5 ml
  • DI de columna: 16
  • Velocidad del flujo: de 5 a 20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 × 5 ml
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con histidina e inmovilizadas por cromatografía de afinidad con metal, tampones usados; se regenera fácilmente con 0,5 M de NaOH
Requisitos de almacenamiento 4°C a 8°C
Capacidad de unión Hasta 20 mg de proteína marcada con histidina 1
Diámetro interior (imperial) 0,62 in
Tipo de producto Columna para crudos preempaquetada Talon HiTrap
Diámetro interior (métrico) 1,6 cm
Caudal De 1 a 4 ml/min
Tamaño de partículas 60 - 160 μm
Material Polipropileno
Presión máxima 3bar
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 3 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Talon Superflow Cobalto-IMAC
Cantidad de embalaje 5 × 5 ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, methanol, cobalt