Learn More
Cytiva Columnas de proteína recombinante A FF HiTrap™
Código de producto. 10146224 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 mL
2 x 1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 mL
Caudal:
<20 ml/min
<4 ml/min.
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Caudal unitSize
10146224 5 x 1 ml <4 ml/min. 5 PCS
10430695 2 x 1 ml <4 ml/min. paquete de 2
11708548 5 x 5 mL <20 ml/min paquete de 5
10724547 1 x 5 mL <20 ml/min cada uno
4 options
Código de producto. 10146224
Marca: Cytiva 17507901
Se utilizan para la purificación preparativa de anticuerpos monoclonales y policlonales de sobrenadantes de cultivo celular, suero y ascitis. Las columnas de flujo rápido de proteína A recombinante HiTrap™ Cytiva Life Sciences™ están preempaquetadas con flujo rápido de proteína A recombinante Sepharose™.
  • Empaquetado con flujo rápido de proteína A recombinante Sepharose™ para la purificación y el fraccionamiento de subclases de IgG e IgG de diferentes fuentes
  • Presenta una especificidad de región Fc similar a la de la proteína A nativa, pero con una mayor capacidad de unión y un menor número de problemas normativos gracias a la ausencia total de cultivo de células de mamíferos en la producción y purificación de ligandos.
  • Tamaño medio de partícula: 90 μm
  • Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía.
  • Disponible como columnas de 1 ml y 5 ml
Medios
  • Ligando: proteína A recombinante (E.coli)
  • Matriz: agarosa al 4 % altamente entrecruzada
  • Capacidad de fijación: ∽ 50 mg de IgG humana/ml
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 3 hasta 10
Columnas de 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 x 25mm
  • Velocidad del flujo: <4 ml/min
Columnas de 5 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25mm
  • Velocidad del flujo: <20 ml/min
Información de órdenes
Las columnas de 1 ml y 5 ml se llenan con 1 ml y 5 ml de Sefarosa de flujo rápido rProtein A, respectivamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de unión ≈ 50 mg de IgG humana/ml
Caudal <4 ml/min.
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de cromatografía, manual
Para utilizar con (equipo) Para jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Cantidad 5 x 1 ml