Learn More
Cytiva Columnas IEX XL de sefarosa HiTrap™ Q
Código de producto. 10278994 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
5 mL
Cantidad:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
10278994 1 mL 5 x 1 mL paquete de 5
11555025 5 mL 5 x 5 mL paquete de 5
2 options
Código de producto. 10278994
Marca: Cytiva 17515801
Optimizadas para la captura rápida y cómoda de proteínas a pequeña escala
  • Con diseño para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Para separaciones de grupo, concentraciones y limpieza de muestras
  • Cómodo y asequible para separaciones rápidas y sencillas, ya sea solas o conectadas en serie
  • Alta capacidad de unión con caudales elevados
  • El medio consiste en cadenas largas de dextrano acopladas a una matriz de agarosa sólida y muy entrecruzada al 6 %
  • Las cadenas de dextrano aumentan la exposición de los grupos cargados para grandes capacidades de carga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiTrap Q XL
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,2 in
Caudal < 4 ml/min.
Para utilizar con (aplicación) HiTrap Q XL son intercambiadores de aniones fuertes preempaquetados con medios Q Sepharose XL, optimizados para la captura rápida y cómoda de proteínas a pequeña escala mediante cromatografía de intercambio iónico (IEX).
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (métrico) 1 mL
Cantidad 5 x 1 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Q XL 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol