Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína G HiTrap™
Se utilizan para separaciones rápidas y fáciles de IgG de diferentes muestras y subclases. Las columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína G Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ están preempaquetadas con proteína G Sepharose™.
234.00€ - 3550.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Proteína G de alto rendimiento HiTrap, 1 x 5 ml |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía |
Descripción | Las proteínas G de alto rendimiento HiTrap son columnas preempaquetadas para la purificación preparativa de anticuerpos monoclonales y policlonales de uso general de la mayoría de las especies, incluida la rata. |
Tampón de almacenamiento | Etanol al 20 % |
Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad de unión | Diámetro interior de la columna (imperial) | Caudal | Volumen de la cama (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de unión | Diámetro interior de la columna (imperial) | Caudal | Volumen de la cama (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10185894
|
Cytiva
17-0404-01 |
25 mg de IgG humana por columna | 0,27 in | <4 ml/min. | 1 mL |
834.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11778438
|
Cytiva
17-0405-01 |
125 mg de IgG humana por columna | 0,62 in | >20 ml/min | 5 ml |
785.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10319494
|
Cytiva
17-0404-03 |
25 mg de IgG humana por columna | 0,27 in | >4 ml/min. | 1 ml |
433.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11584895
|
Cytiva
17-0405-03 |
125 mg de IgG humana por columna | 0,62 in | >20 ml/min | 5 ml |
3550.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15142856
|
Cytiva
29048581 |
25 mg de IgG humana por columna | 0,27 pulg | <4 ml/min | 1 ml |
234.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- Preenvasadas con proteína G Sepharose de alto rendimiento
- Capacidad de unión: 25 mg IgG humano/columna
- Presión máxima: 3 bar
- Material de columna: polipropileno
- Para su uso con jeringas, bombas peristálticas o sistemas cromatográficos
- Columnas de 1 y 5 ml
Medios
- Ligando: proteína recombinante G sin región de unión de albúmina
- Matriz: agarosa entrecruzada al 6 %
- Tamaño medio de partícula: 34 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 9
Columnas de 1 ml
- Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
- Velocidad del flujo: < 4 l/min
Columnas de 5 ml
- Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
- Velocidad del flujo: < 20 m/min
Especificaciones
Proteína G de alto rendimiento HiTrap, 1 x 5 ml | |
Las proteínas G de alto rendimiento HiTrap son columnas preempaquetadas para la purificación preparativa de anticuerpos monoclonales y policlonales de uso general de la mayoría de las especies, incluida la rata. | |
De 4 °C a 30 °C |
Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía | |
Etanol al 20 % |