Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína G HiTrap™
Código de producto. 10319494 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad de unión:
125 mg de IgG humana por columna
25 mg de IgG humana por columna
Diámetro interior de la columna (imperial):
0,27 in
0,27 pulg
0,62 in
Caudal:
<4 ml/min.
<4 ml/min
>20 ml/min
>4 ml/min.
Volumen de la cama (métrico):
1 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 ml
5 PCS
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de unión Diámetro interior de la columna (imperial) Caudal Volumen de la cama (métrico) unitSize
10319494 25 mg de IgG humana por columna 0,27 in >4 ml/min. 1 ml paquete de 2
10185894 25 mg de IgG humana por columna 0,27 in <4 ml/min. 1 ml 5 PCS
11778438 125 mg de IgG humana por columna 0,62 in >20 ml/min 5 ml 1 PCS
11584895 125 mg de IgG humana por columna 0,62 in >20 ml/min 5 ml 5 PCS
15142856 25 mg de IgG humana por columna 0,27 pulg <4 ml/min 1 ml 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10319494 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17040403
Se utilizan para separaciones rápidas y fáciles de IgG de diferentes muestras y subclases. Las columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína G Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ están preempaquetadas con proteína G Sepharose™.
  • Preenvasadas con proteína G Sepharose de alto rendimiento
  • Capacidad de fijación: 25 mg de IgG humana por columna
  • Presión máxima: 3 bar
  • Material de la columna: polipropileno
  • Para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Columnas de 1 y 5 ml
Medios
  • Ligando: Proteína recombinante G sin región de unión de albúmina
  • Matriz: Agarosa entrecruzada al 6 %
  • Tamaño medio de partículas: 34 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 3 hasta 9
Columnas de 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 x 25mm
  • Velocidad del flujo: <4 ml/min.
Columnas de 5 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25mm
  • Velocidad del flujo: <20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Proteína G de alto rendimiento HiTrap, 2 x 1 ml
Capacidad de unión 25 mg de IgG humana por columna
Diámetro interior de la columna (métrico) 7 mm
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,27 in
Caudal >4 ml/min.
Volumen de la cama (métrico) 1 ml
Para utilizar con (aplicación) Diseñada para su uso con una jeringa, una bomba peristáltica o un sistema de cromatografía
Descripción Las proteínas G de alto rendimiento HiTrap son columnas preempaquetadas para la purificación preparativa de anticuerpos monoclonales y policlonales de uso general de la mayoría de las especies, incluida la rata.
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Cantidad 2 paq.