Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína A HiTrap™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 mL
2 x 1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 mL
Caudal:
<20 ml/min
<4 ml/min.
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Preempaquetado con medios de proteína A de alto rendimiento Sepharose para la purificación y el fraccionamiento de subclases de IgG
- Para su uso con jeringas, bombas o sistemas de cromatografía, como el diseño KTA o el sistema FPLC
- Une 20 mg de IgG humana/ml de medio
- Estable en intervalo de pH entre 3 y 9 para uso y entre 2 y 10 para limpieza
- Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía.
- Presión máxima: 3 bar
- Material de la columna: polipropileno
- Columnas de 1 y 5 ml
Medios
- Ligando: Proteína A nativa
- Matriz: Agarosa entrecruzada 6 %
- Tamaño medio de partícula: 34 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 3 hasta 9
Columnas de 1 ml
- Dimensiones del lecho: 7 x 25mm
- Velocidad del flujo: <4 ml/min
Columnas de 5 ml
- Dimensiones del lecho: 16 x 25mm
- Velocidad del flujo: <20 ml/min
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | Medio de IgG de 20 mg/ml |
| Caudal | <20 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de cromatografía, manual |
| Para utilizar con (equipo) | Para jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía |
| Contenido y almacenamiento | Entre 4 °C y 8 °C, etanol al 20 % |
| Cantidad | 1 x 5 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap Protein A 5 ml, 1 x 5 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol