Learn More
Cytiva HiTrap PlasmidSelect Xtra
Código de producto. 15559244 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 15559244
Marca: Cytiva 28931733
Columnas preempaquetadas.
  • Se suministra en paquetes de 5 x 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 5 mL
Cantidad 5 x 5 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3