Learn More
Cytiva HiTrap™ Phenyl FF (high sub) Columns
Prepacked columns for convenient and fast separations
236.00€ - 505.00€
Especificaciones
Tipo de producto | HiTrap Fenil FF (High Sub) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala. |
Altura (imperial) | 0,984 in |
Altura (métrico) | 25 mm |
Tipo de ligando | Fenil |
Código de producto | Marca | Volumen del lecho | Diámetro interior (métrico) | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del lecho | Diámetro interior (métrico) | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11585025
|
Cytiva
17-5193-01 |
5 ml | 16 mm | 5 × 5 ml | < 5 ml/min |
505.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10094194
|
Cytiva
17-1355-01 |
1 ml | 7 mm | 5 × 1 ml | < 1 ml/min |
236.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Flexible design for use with a syringe, laboratory pump or chromatography system
- Available in 1mL and 5mL sizes
- High flowrates and high capacities
- Easy scale-up achieved by connecting columns in series
- Maximum flowrates: 4mL/min. for 1mL columns and 20mL/min. for 5mL columns
Especificaciones
HiTrap Fenil FF (High Sub) | |
0,984 in | |
Fenil | |
Fenil Sepharose 6 Fast Flow (High Sub) | |
De 45 a 165 μm | |
Agarosa entrecruzada al 6 % |
Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala. | |
25 mm | |
Polipropileno | |
5 Bar [0,5 MPa] (70 psi) | |
De 3 a 13 | |
De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 % |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HiTrap Phenyl FF (high sub) 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol