Learn More
Cytiva Columnas de alto rendimiento activadas por NHS HiTrap™
Código de producto. p-3667224 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
Caudal:
20 mL/min
4 mL/min
Volumen del lecho:
1 ml
5 ml
Diámetro interior (métrico):
0,7cm
1,6cm
Tamaño de la unidad:
5 ML
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Caudal Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) unitSize
10320075 5 x 1 ml 4 mL/min 1 ml 0,7cm 5 ML
11708478 1 x 5 ml 20 mL/min 5 ml 1,6cm 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10320075 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17071601
Includes
Instrucciones completas de uso y optimización de métodos, además de una gran variedad de conectores para sistemas de cromatografía, jeringa y bomba peristáltica
Acople ligandos que contengan aminas primarias fácilmente. Las columnas de HP activadas por NHS Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ están preempaquetadas con NHS activado de alto rendimiento Sepharose™.
Preempaquetado con medios de alto rendimiento Sepharose™ activados por NHS para el acoplamiento de ligando a través de aminas primarias a un pH cercano al neutro
  • Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Grado de sustitución: 10 medio de μ Mol NHS/ml
  • Suministrado en 100 % de isopropanol para proteger los grupos activos
  • Estable en el rango de pH de 3 a 12, dependiendo del ligando
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
Abrir en la ventana emergente Editar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 x 1 ml
Caudal 4 mL/min
Tamaño de partículas 34 μm
Para utilizar con (equipo) Jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía líquida, como diseño AKTA™ o un sistema FPLC
Volumen del lecho 1 ml
Tipo de producto NHS-Activated HP Column
Diámetro interior (métrico) 0,7cm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía por afinidad preparativa, fácil acoplamiento de ligandos que contengan aminas primarias
Altura (imperial) 0,98 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Tipo de ligando Medio de 10 μM de grupos NHS/ml
Material Polipropileno
Presión máxima 42psi
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4° a 8 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol