Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas SuRe HiTrap™ MabSelect™
Código de producto. 11758408 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Volumen del lecho:
1 ml
5 ml
Caudal:
<20 ml/min
<4 ml/min
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 11758408
Marca: Cytiva 11003494
Utilice estas columnas en purificación de MAb a pequeña escala en un bioprocesamiento continuo. Columnas preempaquetadas SuRe (resistencia superior) Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ para una rápida purificación de anticuerpos monoclonales (Mabs) a partir de grandes volúmenes de muestras
Columnas HiTrap preempaquetadas para el desarrollo de procesos, el cribado de condiciones de purificación y la purificación a pequeña escala de MAbs. Los medios MabSelect son adecuados para los altos caudales y presiones que se requieren al escalar.
  • Acoplamiento orientado del ligando recombinante de proteína A a la agarosa matriz a través de una cisteína C-terminal diseñada aumenta la capacidad de unión de IgG sobre otros medios de proteína A.
  • La alta capacidad, la baja fuga de ligando y la matriz de base de flujo alto permiten la purificación de MAbs a escala de proceso.
  • Menos problemas regulatorios debido a la ausencia total de mamíferos, cultivo en la producción y purificación de ligando
  • Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía.
MabSelect
  • Permite al menos cinco veces más caudales que el entrecruzamiento convencional agarosa de porosidad similar.
  • El ligando de proteína A recombinante promueve la especificidad de la unión Fc región de IgG que permite la purificación en un solo paso.
MabSelect Xtra™
  • El mismo ligando de proteína A recombinante que MabSelect, pero con un tamaño de partícula menor y mayor porosidad, para aumentar la capacidad de unión dinámica.
  • Permite la unión de muestras con altos niveles de expresión de la anticuerpo monoclonal.
  • Reduce el coste total de producción debido a la posibilidad de procesamiento materias primas concentradas en menos lotes.
(Resistencia superior) MabSelect SuRe™
  • El ligando derivado de la proteína A tolerante a Akali permite el uso de hasta 0,5 M NaOH para limpieza «in situ» (CIP).
  • Permite ahorros significativos de costos y la extensión de ciclos en forma regular producción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 5 ml
Capacidad de unión ≈ 35 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 2,4 min
Diámetro interior (imperial) 0,62 in
Diámetro interior (métrico) 1,6 cm
Caudal <20 ml/min
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de cromatografía, manual
Tipo HiTrap MabSelect SuRe, 1 x 5 ml
Volumen de muestra 5 mL