Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas SuRe HiTrap™ MabSelect™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Volumen del lecho:
1 ml
5 ml
Caudal:
<20 ml/min
<4 ml/min
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Descripción
Columnas HiTrap preempaquetadas para el desarrollo de procesos, el cribado de condiciones de purificación y la purificación a pequeña escala de MAbs. Los medios MabSelect son adecuados para los altos caudales y presiones que se requieren al escalar.
- Acoplamiento orientado del ligando recombinante de proteína A a la agarosa matriz a través de una cisteína C-terminal diseñada aumenta la capacidad de unión de IgG sobre otros medios de proteína A.
- La alta capacidad, la baja fuga de ligando y la matriz de base de flujo alto permiten la purificación de MAbs a escala de proceso.
- Menos problemas regulatorios debido a la ausencia total de mamíferos, cultivo en la producción y purificación de ligando
- Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía.
MabSelect
- Permite al menos cinco veces más caudales que el entrecruzamiento convencional agarosa de porosidad similar.
- El ligando de proteína A recombinante promueve la especificidad de la unión Fc región de IgG que permite la purificación en un solo paso.
- El mismo ligando de proteína A recombinante que MabSelect, pero con un tamaño de partícula menor y mayor porosidad, para aumentar la capacidad de unión dinámica.
- Permite la unión de muestras con altos niveles de expresión de la anticuerpo monoclonal.
- Reduce el coste total de producción debido a la posibilidad de procesamiento materias primas concentradas en menos lotes.
- El ligando derivado de la proteína A tolerante a Akali permite el uso de hasta 0,5 M NaOH para limpieza «in situ» (CIP).
- Permite ahorros significativos de costos y la extensión de ciclos en forma regular producción.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 1 ml |
| Capacidad de unión | ≈ 35 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 2,4 min |
| Diámetro interior (imperial) | 0,27 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,7 cm |
| Caudal | <4 ml/min |
| Contenido y almacenamiento | Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % |
| Cantidad | 5 paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de cromatografía, manual |
| Tipo | HiTrap MabSelect Sure, 5 x 1 ml |
| Volumen de muestra | 1 mL |