Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ Prepacked Columns
Código de producto. 10106234 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Línea de productos:
MabSelect
MabSelect™ Xtra
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 10106234
Marca: Cytiva 28408258
Utilice estas columnas en la purificación de MAb a pequeña escala en un bioproceso continuo. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ preempaquetado columnas para la purificación rápida De anticuerpos monoclonales (MAbs) de grandes volúmenes de muestra
Columnas HiTrap preempaquetadas para el desarrollo de procesos, el cribado de condiciones de purificación y la purificación a pequeña escala de MAbs. Los medios MabSelect son adecuados para los altos caudales y presiones que se requieren al escalar.
  • Acoplamiento orientado del ligando recombinante de proteína A a la agarosa matriz a través de una cisteína C-terminal diseñada aumenta la capacidad de unión de IgG sobre otros medios de proteína A.
  • La alta capacidad, la baja fuga de ligando y la matriz de base de flujo alto permiten la purificación de MAbs a escala de proceso.
  • Menos problemas regulatorios debido a la ausencia total de mamíferos, cultivo en la producción y purificación de ligando
  • Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía.
MabSelect
  • Permite al menos cinco veces más caudales que el entrecruzamiento convencional agarosa de porosidad similar.
  • El ligando de proteína A recombinante promueve la especificidad de la unión Fc región de IgG que permite la purificación en un solo paso.
MabSelect Xtra™
  • El mismo ligando de proteína A recombinante que MabSelect, pero con un tamaño de partícula menor y mayor porosidad, para aumentar la capacidad de unión dinámica.
  • Permite la unión de muestras con altos niveles de expresión de la anticuerpo monoclonal.
  • Reduce el coste total de producción debido a la posibilidad de procesamiento materias primas concentradas en menos lotes.
(Resistencia superior) MabSelect SuRe™
  • El ligando derivado de la proteína A tolerante a Akali permite el uso de hasta 0,5 M NaOH para limpieza «in situ» (CIP).
  • Permite ahorros significativos de costos y la extensión de ciclos en forma regular producción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos MabSelect™ Xtra
Capacidad de unión ∼40 mg/mL Human lgG at 2.4 min. residence time
Diámetro interior de la columna (métrico) 0.7 cm
Diámetro interior de la columna (imperial) 0.27 in.
Caudal <4 mL/min.
Volumen de la cama (métrico) 1 mL
Para utilizar con (aplicación) For fast purification of monoclonal antibodies from large sample volumes, Protein Purification
Volumen de muestra 1 mL
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Cantidad 5 x 1 mL