Learn More
Cytiva Columnas HiTrap™ IMAC
Código de producto. p-3676507 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Diámetro interior (imperial):
0,27 in
0,62 in
Tamaño de partículas:
34 μm
90 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10535735
Marca: Cytiva 17092003
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Instrucciones, además de una gran variedad de conectores para sistemas de cromatografía, jeringa y bomba peristáltica
Para optimizar la purificación de proteínas marcadas con histidina cuando Ni +2 no es la mejor elección de iones metálicos
  • Carga cómodamente con el metal que elijas
  • Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Disponible preenvasado con IMAC Sepharose™ High Performance (HP), con pequeño tamaño de gránulo para purificación de alto rendimiento, o IMAC Sepharose 6 Fast Flow (FF), con mayor tamaño de gránulo para escalamiento sencillo
  • Alta capacidad de unión: ≥ 40 mg de proteína marcada con histidina/ml de medio (dependiente de iones de proteínas/metales)
  • Estable en presencia de todos los tampones utilizados habitualmente
  • Disponibles en tamaños de 1 y 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 mL
Diámetro interior (imperial) 0,27 in
Caudal <4 ml/min.
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Contenido del kit IMAC Sepharose
Para utilizar con (equipo) Jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía líquida
Material Polipropileno
Presión máxima 42 psi
Intervalo de pH De 3 a 12
Tamaño de partículas 34 μm
Tipo de producto Columna HiTrap IMAC HP
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Cantidad 5 x 1 mL
Para utilizar con (aplicación) Para optimizar la purificación de proteínas etiquetadas con His
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap IMAC HP, 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.