Learn More
Cytiva Columnas HiTrap™ IMAC
Código de producto. 10697275 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Diámetro interior (imperial):
0,27 in
0,62 in
Tamaño de partículas:
34 μm
90 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Diámetro interior (imperial) Tamaño de partículas unitSize
10697275 5 x 1 mL 0,27 in 90 μm paquete de 5
10535735 5 x 1 mL 0,27 in 34 μm paquete de 5
11514955 5 x 5 mL 0,62 in 34 μm paquete de 5
11758498 5 x 5 mL 0,62 in 90 μm paquete de 5
4 options
Código de producto. 10697275
Marca: Cytiva 17092102
Includes
Instrucciones, además de una gran variedad de conectores para sistemas de cromatografía, jeringa y bomba peristáltica
Para optimizar la purificación de proteínas marcadas con histidina cuando Ni +2 no es la mejor elección de iones metálicos
  • Carga cómodamente con el metal que elijas
  • Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Disponible preenvasado con IMAC Sepharose™ High Performance (HP), con pequeño tamaño de gránulo para purificación de alto rendimiento, o IMAC Sepharose 6 Fast Flow (FF), con mayor tamaño de gránulo para escalamiento sencillo
  • Alta capacidad de unión: ≥ 40 mg de proteína marcada con histidina/ml de medio (dependiente de iones de proteínas/metales)
  • Estable en presencia de todos los tampones utilizados habitualmente
  • Disponibles en tamaños de 1 y 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 mL
Diámetro interior (imperial) 0,27 in
Caudal <4 ml/min.
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Contenido del kit Preenvasado con medios de flujo rápido IMAC Sepharose 6
Para utilizar con (equipo) Jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía líquida
Material Polipropileno
Presión máxima 42 psi
Intervalo de pH De 3 a 12
Tamaño de partículas 90 μm
Tipo de producto Columna HiTrap IMAC Fast Flow
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Cantidad 5 x 1 mL
Para utilizar con (aplicación) Para optimizar la purificación de proteínas etiquetadas con His