Descripción
- IgSelect es una resina de afinidad diseñada para la purificación de IgG humana de diferentes fuentes.
- El ligando, un fragmento de anticuerpo de cadena única de 14 kD, se ha diseñado para una excelente selectividad hacia el dominio Fc de IgG humana, lo que permite una alta pureza en un solo paso.
- IgSelect tiene afinidad para todas las subclases de IgG humana, lo que lo convierte en un excelente complemento de proteína A basada en MabSelect medios, que no tiene afinidad para IgG3.
- La capacidad de unir todas las subclases de IgG hace que IgSelect sea una excelente opción para la purificación de IgG humana policlonal, como en aplicaciones plasmáticas
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 1 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Caudal | < 600 cm/h |
| Contenido y almacenamiento | 4 a 8 °C, etanol al 20% |
| Cantidad | 5 × 1 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la purificación de IgG humana policlonal, IgG transgénica e IgG3 monoclonal, IgG4 |