Descripción
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 10
- Especificación de presión/flujo: Matriz base: 250-400 cm/h, 100 kPa, columna XK 50/60, altura del lecho 25 cm
- Dimensiones del lecho: 7 mm × N/A
- DI de columna: 7 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 90 μm |
| pH | Intervalo de trabajo de estabilidad de pH de 3 a 10, limpieza de estabilidad de pH de 3 a 10, estabilidad de pH, CIP de 3 a 10 |
| Tipo | Material de embalaje |
| Material | Polipropileno |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol