Learn More
Cytiva HiTrap™ GCSFSelect
Código de producto. p-7087632 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 15539271
Marca: Cytiva 17548311
Columnas preenvasadas diseñadas específicamente para la purificación del factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) recombinante. Basado en una matriz de base de agarosa muy rígida que permite altos caudales a grandes escalas de producción
  • El factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) es una hormona que estimula la producción de glóbulos blancos en la médula ósea.
  • Para un paso de purificación altamente selectivo, el ligando de afinidad se basa en un fragmento de anticuerpo de cadena única dirigido contra el G-CSF.
  • Para facilitar la unión de la molécula objetivo, el ligando se une a la matriz de base a través de un agente separador hidrófilo.
  • El ligando se produce en un sistema de expresión de levadura donde la fermentación, la purificación subsiguiente y la formulación se realizan en ausencia de componentes derivados de animales.
  • La matriz de base de agarosa rígida de GCSFSelect permite el procesamiento de grandes volúmenes de muestra.
  • Composición: ligando acoplado a Capto a través de enlaces de amida estables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal 4 mL/min
Para utilizar con Purificación del factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) recombinante
Tipo de ligando Fragmento de anticuerpo de cadena única dirigido contra el G-CSF
Tamaño de partículas 75 μm
pH De 2 a 12
Cantidad 5/Paq.
Capacidad de unión 3,9 mg/columna
Volumen (métrico) 1 mL
Tipo Columna
Diana de purificación Factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF)
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap GCSFSelect 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol