Learn More
Cytiva™ HiTrap™ Chromatography Columns with MabSelect™ VL Protein L Resin
Código de producto. 17817774 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Volumen del lecho:
1 mL
5 mL
Diámetro interior (métrico):
7 mm
16 mm
Caudal:
<20 mL/min
<4 mL/min
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
cada uno
Código de producto. Cantidad Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Caudal unitSize
17817774 5 x 5 mL 5 mL 16 mm <20 mL/min 25 ml
17841532 1 x 1 mL 1 mL 7 mm <4 mL/min cada uno
17847774 5 x 1 mL 1 mL 7 mm <4 mL/min 5 ml
17897764 1 x 5 mL 5 mL 16 mm <20 mL/min 5 ml
4 options
Código de producto. 17817774
Marca: Cytiva™ 17542054
Protein L affinity chromatography columns for capture of antibody Fabs, bispecifics, and other variants containing a kappa light chain.
  • Redesigned protein L ligand captures antibody Fabs, bispecifics, and other variants containing a kappa light chain with high binding capacity and improved alkaline stability
  • High dynamic binding capacity for efficient capture of target molecules
  • Stable when cleaned with 0.1 M NaOH, reducing risk for bioburden incidents
  • Provides good resolution for product-related impurities in the capture of bispecific antibodies
As the diversity of antibody variants increases, so does the need for chromatography resins that can capture and purify these variants. As an alternative to protein A, protein L can be used to capture antibody Fabs, bispecific antibodies, and other molecules containing kappa variants of the variable light (VL) chain. Protein L binds human kappa light chain subtypes 1, 3, and 4 and mouse kappa light chain subtype 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 5 mL
Diámetro interior (imperial) 0.63 in.
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Cantidad 5 x 5 mL
Altura (imperial) 1 in.
Altura (métrico) 25 mm
Caudal <20 mL/min
Presión máxima 5bar
Tipo de columna Affinity Column
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de afinidad de anticuerpos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap MabSelect VL, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol