Learn More
Cytiva Caudal rápido HiTrap Chelating Sepharose
Caudal rápido HiTrap Chelating Sepharose
Marca: Cytiva 90100480
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Descripción
- Caudal rápido HiTrap Chelating Sepharose
- Almacenamiento: 4 a 30 °C, etanol al 20 %
- Se suministran en paquetes de 5 x 5 ml
Especificaciones
De 4 °C a 30 °C. Etanol al 20 % | |
7 mm | |
1 mL | |
5 x 1 mL |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3