Learn More
Cytiva Lectina de lenteja HiTrap Capto
Código de producto. 15529244 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
15529244 5 x 1 mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 15529244
Marca: Cytiva 17548911
La lectina de lenteja Capto es una resina de cromatografía de afinidad para la purificación de glicoproteínas y otras moléculas que contienen carbohidratos como alfa-D-manosa y alfa-D-glucosa o residuos relacionados estericamente.
  • La resina de lectina de lenteja Capto se basa en una matriz de base de agarosa de caudal alto rígida que permite altos caudales.
  • El producto está disponible a granel, así como en varios formatos de desarrollo de procesos de alto rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 x 1 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3