Learn More
Cytiva Kit de selección IEX Capto™ HiTrap™
Código de producto. 11320292 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
:
Kit de selección IEX Capto HiTrap
Código de producto. 11320292
Marca: Cytiva 28934388
Diseñado para su uso con jeringas, bombas peristálicas o sistemas de cromatografía, como el diseño AKTA, para la detección de medios y estudios de optimización
  • Consta de cinco columnas HiTrap, preempaquetadas con medios de cromatografía de intercambio iónico Capto con diferentes características
  • Para la detección de medios; incluye cinco columnas HiTrap de 1 ml preempaquetadas con Capto Q, Capto S, Capto DEAE, Capto MMC, Capto adhere, así como conectores e instrucciones
  • Para estudios de optimización; la composición del tampón, el pH, el flujo, la carga de muestras y los esquemas de elución se pueden optimizar con pequeñas cantidades de muestras antes de la ampliación
  • Capto Q es un intercambiador de aniones fuerte, Capto DEAE es un intercambiador de aniones débil, Capto S es un intercambiador de cationes fuerte
  • Los medios de Capto MMC y Capto adhere tienen características multimodales, que puede usarse para resolver problemas específicos de purificación
  • Capto MMC es un intercambiador de cationes multimodal que funciona en alta y baja fuerza iónica
  • Capto adhere es un intercambiador de aniones fuerte multimodal diseñado principalmente para la purificación de la post-proteína A de anticuerpos monoclonales
  • Las columnas preempaquetadas y los medios a granel están disponibles para purificaciones preparativas de una escala mayor
  • Presión máxima (sobre lecho embalado durante el funcionamiento): 3 bar (42 psi)
  • Caudal: <4 ml/min.
  • Tamaño de paquete completo: 5 x 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 × 25 mm
  • Volumen del lecho: 1 ml
Medios BioProcess
  • Limpieza de estabilidad de pH: De 2 a 14
  • Matriz: agarosa entrecruzada con extensores de superficie de dextrano
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm (d50V)
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 2 a 12
  • Especificación de presión/flujo: 0,3 MPa a 700 cm/hr, columna de 1 m de diámetro, 20 cm de altura de lecho
Columna    
  • Columna DI: 7 mm
  • Material (hardware de columna): polipropileno (PP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Técnica Cartucho de intercambio de iones
Descripción Kit de selección IEX Capto HiTrap
Diámetro (métrico) 7 mm
Para utilizar con (equipo) Jeringa, bomba peristáltica y otros sistemas de cromatografía como AKTAdesign
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Capto IEX Selection Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol