Learn More
Cytiva Columnas Capto DEAE IEX HiTrap™
Código de producto. 10186284 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
5 mL
Cantidad:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
10186284 1 mL 5 x 1 mL paquete de 5
11773329 5 mL 5 x 5 mL paquete de 5
2 options
Código de producto. 10186284
Marca: Cytiva 28916537
Intercambiador aniónico dietilaminoetil débil.
  • Medio de alto procesamiento para captura y purificación intermedia
  • Para purificación a escala del proceso
  • Las propiedades combinadas de alta capacidad de unión, alta velocidad de flujo y baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad
  • La matriz de agarosa rígida permite grandes alturas de lechos y purificación de muestras viscosas con altas velocidades de caudal
  • La alta capacidad de unión dinámica se consigue mediante el recubrimiento del extensor de superficie de dextrano de la matriz de agarosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de columna Polipropileno
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,28 pulg
Matriz Agarosa altamente entrecruzada con extensor de superficie de dextrano
Caudal <4 ml/min.
Tipo de ligando Dietilaminoetil
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (métrico) 1 mL
Tamaño de partículas 90 μm (d50 V)
pH Desde 2 hasta 9
Cantidad 5 x 1 mL