Learn More
Cytiva Columnas principales de HiTrap™ Capto™ Core 700
Código de producto. 12643860 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
12643860 5 x 1 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 12643860 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17548151
Capto Core 700 HiTrap está preempaquetado con Capto Core 700, un medio multimodal BioProcess para la purificación intermedia y pulido de virus y otras biomoléculas grandes.
Capto Core 700 es un novedoso medio de cromatografía de gránulos en capas que consiste en una capa externa porosa y un núcleo activado por ligando.
  • Alta capacidad y productividad en modo de flujo.
  • Amplia ventana operativa de pH y conductividad.
  • Columnas HiTrap preempaquetadas para un cribado sencillo y un cómodo desarrollo de procesos, así como purificación a pequeña escala.
  • Los ligandos de octilamina que se encuentran en el núcleo de los gránulos son multimodales, siendo ambos hidrófobos y cargados positivamente.
  • Estos ligandos internalizados unen las impurezas fuertemente sobre un amplio rango de pH y concentración de sal.
  • Los poros de la capa exterior de la perla impiden que los objetivos grandes (Mr > 700 000) se aten a los ligandos, mientras que las impurezas más pequeñas pueden entrar libremente en las perlas donde se capturan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 1 M de NaOH, 6 M de clorhidrato de guanidina, isopropanol al 30 % y etanol al 70 %
Tipo de producto Columna multimodal HiTrap Capto Core 700
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (imperial) 0,27 in
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Cantidad 5 x 1 ml
Caudal < 500 cm/h
Material Polipropileno
Tipo de ligando Octilamina
Presión máxima 5bar
Intervalo de pH De 2 a 14
Tamaño de partículas 90 μm
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada
Contenido y almacenamiento 4° hasta 30 °C
Tipo de columna Columna multimodal
Para utilizar con (aplicación) Purificación intermedia y pulido de virus y otras biomoléculas grandes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Capto Core 700, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.