Learn More
Cytiva Columnas HiTrap™Capto™Adhere
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1mL
5 x 5mL
Diámetro interior (imperial):
0,30 in
0,62 in
Caudal:
< 20 l/min
< 4 l/min
Presión máxima:
1,5 bar
44bar
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Preempaquetado con Capto adhere media, un fuerte intercambiador de aniones con funcionalidad multimodal.
- Alta capacidad y productividad en modo de flujo: 0,09 a 0,12 mmol Cl-/ml de capacidad iónica media
- Amplia ventana operativa de pH y conductividad: Rango de pH de 3 a 12
- El proceso de dos pasos reduce el tiempo empleado y los costes operativos
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Tampón acuoso |
| Tipo de producto | Columna de adherencia de HiTrap Capto |
| Volumen del lecho | 5 ml |
| Diámetro interior (imperial) | 0,62 in |
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Cantidad | 5 x 5mL |
| Altura (imperial) | 0,98 in |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Caudal | < 20 l/min |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap Capto adhere 5 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Ethanol