Learn More
Cytiva Columnas HiTrap™Capto™Adhere
Código de producto. 10635935 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1mL
5 x 5mL
Diámetro interior (imperial):
0,30 in
0,62 in
Caudal:
< 20 l/min
< 4 l/min
Presión máxima:
1,5 bar
44bar
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Diámetro interior (imperial) Caudal Presión máxima unitSize
10635935 5 x 1mL 0,30 in < 4 l/min 1,5 bar paquete de 5
11505135 5 x 5mL 0,62 in < 20 l/min 44bar paquete de 5
2 options
Código de producto. 10635935
Marca: Cytiva 28405844
Diseñado para eliminar contaminantes en la purificación post-proteína A.
  • Preempaquetado con Capto adhere media, un fuerte intercambiador de aniones con funcionalidad multimodal.
  • Alta capacidad y productividad en modo de flujo: 0,09 a 0,12 mmol Cl-/ml de capacidad iónica media
  • Amplia ventana operativa de pH y conductividad: Rango de pH de 3 a 12
  • El proceso de dos pasos reduce el tiempo empleado y los costes operativos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón acuoso
Tipo de producto Columna de adherencia de HiTrap Capto
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (imperial) 0,30 in
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Cantidad 5 x 1mL
Altura (imperial) 0,98 in
Altura (métrico) 25 mm
Caudal < 4 l/min
Material Polipropileno
Tipo de ligando N-bencil-n-metil etanolamina
Presión máxima 1,5 bar
Intervalo de pH De 3 a 12
Tamaño de partículas 75 μm
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Tipo de columna Affinity Column
Para utilizar con (aplicación) Detección fácil y desarrollo de procesos práctico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Capto adhere 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.