Learn More
Cytiva Columnas de alto rendimiento de butilo HiTrap™
Columnas preempaquetadas para separaciones cómodas y rápidas. Las columnas de alto rendimiento de butilo Cytiva HiTrap™ se utilizan para la purificación de proteínas a pequeña escala, así como para la evaluación de las condiciones de elución y unión.
Especificaciones
Tipo de producto | Butilo HP HiTrap |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala. |
Altura (imperial) | 1,181 in |
Altura (métrico) | 30 mm |
Tipo de ligando | Butilo |
Código de producto | Marca | Volumen del lecho | Diámetro interior (métrico) | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del lecho | Diámetro interior (métrico) | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11570634
|
Cytiva
28-4110-05 |
5 ml | 16 mm | 5 × 5 ml | < 5 ml/min |
N/A
|
N/A | ||
10774547
|
Cytiva
28-4110-01 |
1 ml | 7 mm | 5 × 1 ml | < 1 ml/min |
N/A
|
N/A | ||
Descripción
- Diseño flexible para su uso con sistema cromatográfico, jeringa o bomba de laboratorio
- Disponible en tamaños de 1 ml y 5 ml
- Caudales altos y elevadas capacidades
- Ampliación sencilla gracias a la conexión de columnas en serie
- Caudales máximos: 4 ml/min para columnas de 1 ml y 20 ml/min para columnas de 5 ml
Especificaciones
Butilo HP HiTrap | |
1,181 in | |
Butilo | |
Butyl Sepharose | |
De 24 a 44 μm | |
Agarosa entrecruzada |
Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala. | |
30 mm | |
Polipropileno | |
5 Bar [0,5 MPa] (70 psi) | |
De 3 a 13 | |
De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 % |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HiTrap Butyl HP 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol