Learn More
Cytiva Columnas de alto rendimiento HiTrap™ Blue
Código de producto. p-3676405 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
Caudal:
<20 ml/min
<4 ml/min.
Volumen del lecho:
1 ml
5 ml
Diámetro interior (métrico):
0,7cm
1,6cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 10084734
Marca: Cytiva 17041201
Para la purificación de albúmina, enzimas como NAD+ y NADP+, factores de coagulación, interferones y proteínas relacionadas
  • Preempaquetado con medio de alto rendimiento Blue Sepharose
  • Cibacron Blue F3G-A, ligando, se une covalentemente al medio 6 % de agarosa
  • Estable sobre el rango de pH de 4 a 12 para su uso y de 3 a 13 para limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 x 1 ml
Caudal <4 ml/min.
Tamaño de partículas 34 μm
Para utilizar con (equipo) Jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía líquida, como diseño AKTA™ o un sistema FPLC
Volumen del lecho 1 ml
Tipo de producto Blue HP Columns
Diámetro interior (métrico) 0,7cm
Para utilizar con (aplicación) Purificación de una amplia gama de biomoléculas, incluida albúmina, interferón, una amplia gama de enzimas dependientes de nucleótidos, macroglobulina alfa2, factores de coagulación y proteínas relacionadas
Altura (imperial) 0,98 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Tipo de ligando Medio de 4 mg de Cibacron Blue F3G-A/ml
Material Polipropileno
Presión máxima 42psi
Intervalo de pH De 4 a 12
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Tipo de muestra Albúmina, interferón, una amplia gama de enzimas dependientes de nucleótidos, macroglobulina alfa2, factores de coagulación y proteínas relacionadas
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C