Learn More
Cytiva Columnas HiTrap™ Benzamidine FF (alto nivel sub)
Código de producto. p-3667212 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 ml
2 x 1 ml
5 x 1 ml
Caudal:
<20 ml/min
<4 ml/min.
Diámetro interior (métrico):
0,7cm
1,6cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 11723199
Marca: Cytiva 17514401
Eliminar o purificar las proteasas de serina como la trombina. Las columnas Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Benzamidine FF (High Sub) están precargadas con Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow (High Sub).
  • Preempaquetado con 4 Fast Flow Benzamidine Sepharose ™(High Sub)
  • Medio con capacidad de unión de proteína de ≥ 35 mg de tripisina/ml
  • Eliminación efectiva de la trombina y el factor Xa después de la hendidura de la etiqueta de proteínas recombinantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 x 5 ml
Caudal <20 ml/min
Tamaño de partículas 90 μm
Para utilizar con (equipo) Jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía líquida, como diseño AKTA™ o un sistema FPLC
Volumen del lecho 5 ml
Tipo de producto Benzamidine FF Column
Diámetro interior (métrico) 1,6cm
Para utilizar con (aplicación) Eliminación o purificación de proteasas serinas, como la trombina
Altura (imperial) 0,98 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Tipo de ligando Medio de > 12 μM de p-aminobenzamida/ml
Material Polipropileno
Presión máxima 42psi
Intervalo de pH De 2 a 8
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 4 %
Tipo de muestra Proteasas serinas, como la trombina
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Benzamidine FF (high sub) 5 ml, 1 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.