Learn More
Cytiva Columnas HiTrap™ Benzamidine FF (alto nivel sub)
Código de producto. 11723199 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 ml
2 x 1 ml
5 x 1 ml
Caudal:
<20 ml/min
<4 ml/min.
Diámetro interior (métrico):
0,7cm
1,6cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Caudal Diámetro interior (métrico) unitSize
11723199 1 x 5 ml <20 ml/min 1,6cm cada uno
10774357 2 x 1 ml <4 ml/min. 0,7cm paquete de 2
10450135 5 x 1 ml <4 ml/min. 0,7cm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11723199 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17514401
Eliminar o purificar las proteasas de serina como la trombina. Las columnas Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Benzamidine FF (High Sub) están precargadas con Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow (High Sub).
  • Preempaquetado con 4 Fast Flow Benzamidine Sepharose ™(High Sub)
  • Medio con capacidad de unión de proteína de ≥ 35 mg de tripisina/ml
  • Eliminación efectiva de la trombina y el factor Xa después de la hendidura de la etiqueta de proteínas recombinantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Cantidad 1 x 5 ml
Caudal <20 ml/min
Tamaño de partículas 90 μm
Para utilizar con (equipo) Jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía líquida, como diseño AKTA™ o un sistema FPLC
Volumen del lecho 5 ml
Tipo de producto Benzamidine FF Column
Diámetro interior (métrico) 1,6cm
Para utilizar con (aplicación) Eliminación o purificación de proteasas serinas, como la trombina
Altura (imperial) 0,98 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Tipo de ligando Medio de > 12 μM de p-aminobenzamida/ml
Material Polipropileno
Presión máxima 42psi
Intervalo de pH De 2 a 8
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 4 %
Tipo de muestra Proteasas serinas, como la trombina
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Benzamidine FF (high sub) 5 ml, 1 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Líquido inflamable Categoría 3
Mention de danger
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.