Learn More
Cytiva Columnas HiTrap™ Benzamidine FF (alto nivel sub)
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 ml
2 x 1 ml
5 x 1 ml
Caudal:
<20 ml/min
<4 ml/min.
Diámetro interior (métrico):
0,7cm
1,6cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
- Preempaquetado con 4 Fast Flow Benzamidine Sepharose ™(High Sub)
- Medio con capacidad de unión de proteína de ≥ 35 mg de tripisina/ml
- Eliminación efectiva de la trombina y el factor Xa después de la hendidura de la etiqueta de proteínas recombinantes
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 x 1 ml |
| Caudal | <4 ml/min. |
| Tamaño de partículas | 90 μm |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía líquida, como diseño AKTA™ o un sistema FPLC |
| Volumen del lecho | 1 ml |
| Tipo de producto | Benzamidine FF Column |
| Diámetro interior (métrico) | 0,7cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación o purificación de proteasas serinas, como la trombina |
| Altura (imperial) | 0,98 in |
| Altura (métrico) | 2,5 cm |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiTrap Benzamidine FF (high sub) 1 ml, 5 x 1 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol