Learn More
Cytiva Columnas IEX de flujo rápido de sefarosa HiTrap™ ANX
Código de producto. p-3676569 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
5 mL
Cantidad:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
10450895 1 mL 1 x 5 mL paquete de 5
11575025 5 mL 5 x 5 mL paquete de 5
2 options
Código de producto. 10450895
Marca: Cytiva 17516201
Intercambiador aniónico débil para la purificación a pequeña escala de proteínas de mayor peso molecular
  • Conveniente para separaciones rápidas, ya sea solas o conectadas en serie
  • Diseñado para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Caudales altos y buen potencial de ampliación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiTrap ANX FF (alto sub)
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,2 in
Caudal < 4 ml/min.
Para utilizar con (aplicación) HiTrap ANX (alto sub) FF está preempaquetado con sefarosa ANX (alto sub) de flujo rápido, y es un intercambiador aniónico débil para la purificación a pequeña escala de proteínas de mayor peso molecular, así como el cribaje de condiciones de unión y de eluciones.
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (métrico) 1 mL
Cantidad 1 x 5 mL
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.