Learn More
Cytiva Columnas IEX de flujo rápido de sefarosa HiTrap™ ANX
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
5 mL
Cantidad:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Conveniente para separaciones rápidas, ya sea solas o conectadas en serie
- Diseñado para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
- Caudales altos y buen potencial de ampliación
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | HiTrap ANX FF (alto sub) |
| Diámetro interior de la columna (imperial) | 0,6 in |
| Caudal | <20 ml/min. |
| Para utilizar con (aplicación) | HiTrap ANX (alto sub) FF está preempaquetado con sefarosa ANX (alto sub) de flujo rápido, y es un intercambiador aniónico débil para la purificación a pequeña escala de proteínas de mayor peso molecular, así como el cribaje de condiciones de unión y de eluciones. |
| Contenido y almacenamiento | Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 % |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Cantidad | 5 x 5 mL |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.