Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento HisTrap™
Código de producto. 11773209 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 ml
5 x 5 mL
Diámetro interior (métrico):
7 mm
7 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
1 ML
25 ML
5 ML
Código de producto. Cantidad Diámetro interior (métrico) unitSize
11773209 5 x 5 mL 16 mm 25 ML
10431065 5 x 1 ml 7 mm 5 ML
11763209 1 x 5 mL 16 mm 1 ML
15167956 1 mL 7 mm 1 ML
4 options
Código de producto. 11773209
Marca: Cytiva 17524802
Purifique proteínas marcadas con histidina directamente a partir de células homogeneizadas no aclaradas. Las columnas preempaquetadas de alto rendimiento Cytiva HisTrapTM se han preempaquetado con Ni SepharoseTM de alto rendimiento y se han diseñado para la purificación sencilla de alta resolución de proteínas marcadas con histidina mediante cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC).
  • Preempaquetado con medio de Ni Sepharose™ High Performance
  • Fuga insignificante de ion níquel
  • Presión máx.: 3 bar
  • Material de la columna: polipropileno
  • Columnas de 1 y 5 ml
  • Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
  • Funcionamiento manual con jeringa, bomba o sistema de cromatografía
Medios
  • Matriz: Agarosa entrecruzada al 6 %
  • Tamaño medio de partícula: 34 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 3 hasta 12
Columnas de 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 x 25mm
  • Velocidad del flujo: 4 ml/min
Columnas de 5 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25mm
  • Velocidad del flujo: 5 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 5 mL
Diámetro interior (imperial) 0,6 in
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Descripción HisTrap HP son columnas IMAC cargadas de níquel para la purificación de proteínas etiquetadas con His de alta resolución con una alta capacidad de unión para una recuperación maximizada.
Caudal 4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5 ml)
Material Polipropileno
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Presión máx. de funcionamiento 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Cantidad 5 x 5 mL
Tipo HisTrap HP, 5 x 5 ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, Nickel
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.