missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H4, Trimethyl Lys20 Antibody (RM208), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30039052 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30039052 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30039052

Marca: Novus Biologicals NBP326024B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H4 Monoclonal antibody specifically detects Histone H4 in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Multiplex
Clasificación Monoclonal
Clon RM208
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, ELISA, Multiplex Immunoassay
Formulación PBS
Alias de gen H4/A, H4/B, H4/C, H4/D, H4/E, H4/G, H4/H, H4/I, H4/J, H4/K, H4/M, H4/N, H4/O, H4/p, H4F2, H4FA, H4FB, H4FC, H4FD, H4FE, H4FG, H4FH, H4FI, H4FJ, H4FK, H4FM, H4FN, H4FO, HIST1H4A, HIST1H4B, HIST1H4C, HIST1H4D, HIST1H4E, HIST1H4F, HIST1H4H, HIST1H4I, HIST1H4J, HIST1H4K, HIST1H4L, HIST2H4, HIST2H4A, HIST2H4B, histone 4, H4, histone cluster 4, H4, histone H4, MGC24116
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A trimethyl-peptide corresponding to Histone H4 [Methyl Lys20]
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics, HA Epitope Tags, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 121504
Especies diana Human, Vertebrates
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.