missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H4, p Ser1 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18232440 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18232440 0.05 mL 0.05 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18232440 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB212000R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Histone H4 Polyclonal specifically detects Histone H4 in Human, Mouse, Rat, Mammal samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H4 (p Ser1)
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P62805
Alias de gen H4/A, H4/B, H4/C, H4/D, H4/E, H4/G, H4/H, H4/I, H4/J, H4/K, H4/M, H4/N, H4/O, H4/p, H4F2, H4FA, H4FB, H4FC, H4FD, H4FE, H4FG, H4FH, H4FI, H4FJ, H4FK, H4FM, H4FN, H4FO, HIST1H4A, HIST1H4B, HIST1H4C, HIST1H4D, HIST1H4E, HIST1H4F, HIST1H4H, HIST1H4I, HIST1H4J, HIST1H4K, HIST1H4L, HIST2H4, HIST2H4A, HIST2H4B, histone 4, H4, histone cluster 4, H4, histone H4, MGC24116
Símbolos de los genes HIST4H4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phosphorylated peptide surrounding Serine 1 of human Histone H4 [Swiss Prot# P62805].
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Modifiers, Chromatin Research, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics, HA Epitope Tags, Histones and Modified Histones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 121504
Especificidad de la prueba Human, mouse and rat. Predicted to react with most mammal species.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Mammalia
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.