Learn More
Histone H4 Antibody (Immunomedics patent anti-Histone H4), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 30115820 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30115820 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30115820
Marca: Novus Biologicals NBP328031H
Human Monoclonal Antibody
Histone H4 Monoclonal antibody specifically detects Histone H4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Histone H4
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Immunomedics patent anti-Histone H4
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen H4/A, H4/B, H4/C, H4/D, H4/E, H4/G, H4/H, H4/I, H4/J, H4/K, H4/M, H4/N, H4/O, H4/p, H4F2, H4FA, H4FB, H4FC, H4FD, H4FE, H4FG, H4FH, H4FI, H4FJ, H4FK, H4FM, H4FN, H4FO, HIST1H4A, HIST1H4B, HIST1H4C, HIST1H4D, HIST1H4E, HIST1H4F, HIST1H4H, HIST1H4I, HIST1H4J, HIST1H4K, HIST1H4L, HIST2H4, HIST2H4A, HIST2H4B, histone 4, H4, histone cluster 4, H4, histone H4, MGC24116
Especie del huésped Human
Inmunógeno Histone H4
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics, HA Epitope Tags, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 121504
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1