Learn More
Histone H3, Monomethyl Lys4, p Thr3 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Histone H3 Polyclonal specifically detects Histone H3 in Human, Mouse, C. elegans samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Chromatin Immunoprecipitation (Negative).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Histone H3 (p Thr3, Monomethyl Lys4) |
| Aplicaciones | ChIP Assay, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 700 |
| Dilución | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Chromatin Immunoprecipitation (Negative) |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q71DI3 |
| Alias de gen | H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783 |
| Símbolos de los genes | H3C14 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only