missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H3, Monomethyl Arg2 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18220050 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18220050 0.05 mL 0.05 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18220050 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB211001R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Histone H3 Polyclonal specifically detects Histone H3 in Human, Mouse, C. elegans samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H3 (Monomethyl Arg2)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q71DI3
Alias de gen H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Símbolos de los genes H3C14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This Histone H3 [Monomethyl Arg2] antibody was raised against synthetic monomethylated peptide surrounding Arginine 2 of human Histone H3 [Monomethyl Arg2][Swiss Prot Q71DI3].
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126961
Especificidad de la prueba Human, mouse, and S. cerevisiae. Predicted to react with many species including rat, chicken, Xenopus, Drosophila, and plant based on 100% sequence homology.
Especies diana Human, Mouse, C. elegans
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.