missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Histone H3 Antibody (Immunomedics patent anti-Histone H3) - Humanized, Novus Biologicals™

Código de producto. 30047387 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30047387 100 μg 100 microgramos
30047227 1 mg 1 miligramo
30047097 50 μg 50 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30047387

Marca: Novus Biologicals™ NBP328002100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Histone H3 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H3
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Immunomedics patent anti-Histone H3
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen Q6NXT2
Alias de gen H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Especie del huésped Human
Inmunógeno Histone H3
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126961
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.